Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betamethasone sodium phosphate
Codice prodotto. 16564504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16564504
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465740010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-73-5
Formula molecolare C22H28FNa2O8P
Molecular Weight (g/mol) 516.41
InChI Key PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
IUPAC Name disodium (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-2,9a,11a-trimethyl-1-[2-(phosphonatooxy)acetyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico βmethasone sodium phosphate
Punto di fusione 206.0°C to 211.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol
Peso formulazione 516.41