Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Codice prodotto. p-209838 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Product Type:
BetaMop II Mop
Refill Mop Head
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BetaMop II
Wring-bucket Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11581214
Marca: Texwipe™ TX7106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low contamination properties make this the perfect mop for floor cleaning in critical environments
Durable, absorbent, corrosion-resistant, and low-contaminating; Autoclavable.
Durability, corrosion resistance, and low contamination properties make this the perfect mop for floor cleaning in critical environments. High-capacity, seamless, tubular-knit polyester mop head provides excellent absorbency. BetaMop II may be used with all wring-bucket systems. Both the mop head and clamp are autoclavable for use in sterile environments.
Specifica
Product Type BetaMop II Mop
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Resistente a Corrosion
Include Handle and Head Refill
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wring-bucket Systems
Da utilizzare con (applicazione) For floor cleaning in both electronic cleanrooms and sterile environments
Materiale Polyester
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.