Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C1 Guard Cartridges
Codice prodotto. 10331395 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10331395
Marca: Thermo Scientific™ 70505012101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
Guard cartridges are available for all popular Thermo Scientific phases
  • Particle Size: 5μm
  • 10L x 4.0mm I.D.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C1
Product Line Beta