Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
5 μm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
The Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge is available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Descrizione | Particle Size: 5um; 10L x 4.0mm I.D. |
| Da utilizzare con (applicazione) | LC/MS |
| Product Line | Beta |