Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
411.13€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
---|---|
Fase stazionaria | Phenyl/Hexyl |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10107524
|
Thermo Scientific™
73005-012101 |
2.1 mm | 5 μm |
411.13€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of Betasil Phenyl/Hexyl Solid Phase
- Ligand on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
- Betasil Phenyl/Hexyl columns offer unique selectivity
Specifica
10 mm | |
Phenyl/Hexyl |