Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges
Codice prodotto. 10487334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10487334
Marca: Thermo Scientific™ 73003012101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of Betasil Phenyl/Hexyl Solid Phase
  • Ligand on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
  • Betasil Phenyl/Hexyl columns offer unique selectivity
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 11%
pH 2 to 9
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L11
Product Line Beta