Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC Columns,3μm Particle Size
Codice prodotto. 10459644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10459644
Marca: Thermo Scientific™ 73003052130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl/Hexyl
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa