Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC Columns,3μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase stazionaria | Phenyl/Hexyl |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |