Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
- 100Å silica
- High surface area
Specifica
Specifica
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 100Å |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.1 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Column |
| Con tappo | No |
| Tipo USP | L3 |
| Product Line | BetaSil |