Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard Cartridges
Codice prodotto. 10279174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10279174
Marca: Thermo Scientific™ 70005013001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC columns are based on a highly pure, 100Å silica designed for small molecule analysis. BETASIL Silica columns are used for normal phase separations. These non-bonded silica columns are a powerful and efficient tool for separating non-polar and moderately polar compounds.
  • 100Å high purity silica
  • Used for the separation of non-polar and moderately polar compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Column
Con tappo No
Tipo USP L3
Product Line BetaSil