Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard Cartridges
Codice prodotto. 10514855 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10514855
Marca: Thermo Scientific™ 70005011001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
  • 100&Angst; silica
  • High surface area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 1 mm I.D.
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Product Line BetaSil