Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard Cartridges
Codice prodotto. p-4523707 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10187644
Marca: Thermo Scientific™ 70005012101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
  • 100Å silica
  • High surface area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Column
Con tappo No
Tipo USP L3
Product Line BetaSil