Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10077394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10077394
Marca: Thermo Scientific™ 70005153030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
  • 100Å high purity silica
  • Used for the separation of non-polar and moderately polar compounds.
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 7.5
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Temperatura 35°C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Silica
Tipo di colonna Normal Phase
Con tappo n/a
Fase Normal Phase