missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bethanechol chloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16420918
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
5 g
Dimensione della confezione:
200mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16420918

Marca: Medchem Express HYB0406A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Specifica

Materiale o nome chimico Bethanechol chloride
Forma fisica Solid
CAS 590-63-6
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H17ClN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo Carbamyl-β-methylcholine chloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato