Learn More
Bethanechol chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
5 g
Dimensione della confezione:
200mg
5g
Codice prodotto. 16421416
Marca: Medchem Express HYB0406A
MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Specifica
Materiale o nome chimico Bethanechol chloride
Forma fisica Solid
CAS 590-63-6
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H17ClN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo Carbamyl-β-methylcholine chloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.