Learn More
BETP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 16424896
Marca: Medchem Express HY103546
MedChemExpress BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico BETP
CAS 1371569-69-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17F3N2O2S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 406.42
Peso formulazione 406.42
Percent Purity 98.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.