Learn More
Buerkle™ Container Connection with Outer Thread
Codice prodotto. 10701611 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
13.5 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10701611
Marca: Buerkle™ 85300012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the easy mounting of thread in the sides of containers.
  • With outer thread
  • Complete with EPDM seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Used for Easy Mounting of Thread in The Sides of Containers
Larghezza (sistema metrico) 13.5 mm
Include 1/2 in. thread size
Colore Gray
Product Type Container Connection