Learn More
Buerkle™ Container Connection with Outer Thread
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
13.5 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With outer thread
- Complete with EPDM seals
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Easy Mounting of Thread in The Sides of Containers |
| Larghezza (sistema metrico) | 13.5 mm |
| Include | 1/2 in. thread size |
| Colore | Gray |
| Product Type | Container Connection |