missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E in., celon Bev-A-Line™ IV Tubing

Codice prodotto. p-200105056 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/4 in.
3/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053223

Marca: E in., celon 5011753

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A lightweight, high clarity, transparent tubing, which provides higher-pressure and vacuum capabilities

Meets FDA, USDA, National Formulary, and USP standards for food, beverage, pharmaceutical, and laboratory usage. Co-e in., truded to combine the benefits of two tubes in one product. The clear shell provides e in., cellent durability and greater burst strength than PVC. Complete visual flow. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Colore Natural
Product Type Bev-A-Line IV Tubing

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato