Learn More
Saint-Gobain Tubo Bev-A-Line
Codice prodotto. 11745289
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
12.8 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
16.6 mm
Dimensione della confezione:
15m
pezzi 15
Codice prodotto. 11745289
Marca: Saint-Gobain 0649110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safe for food, beverage, drug, lab, and general use. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Tubing can withstand higher temperatures than Bev-A-Line™ IV tubing. Safe for most alcohols; avoid strong solvents. 
  • Heat-bondable, translucent tubing
  • No plasticizers
  • Safe for food, beverage, drug, lab and general use
  • More affordable than PTFE tubing
  • Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
  • Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
  • Sterilize with ethylene oxide or dry heat
  • Avoid use with strong solvents
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, USP, USDA, Formulario nazionale
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4.8 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sicuro per alimenti, bevande, medicinali, laboratorio e uso generale. Può resistere a temperature più alte rispetto al tubo Bev-A-Line™ IV. Adatto per la maggior parte degli alcoli, evitare solventi aggressivi
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Semirigid
Pressione massima 6.3 bar, 91 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –51 a 93 °C