Learn More
Saint-Gobain Tubo Bev-A-Line
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
12.8 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
16.6 mm
Dimensione della confezione:
15m
pezzi 15
Descrizione
- Heat-bondable, translucent tubing
- No plasticizers
- Safe for food, beverage, drug, lab and general use
- More affordable than PTFE tubing
- Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
- Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
- Sterilize with ethylene oxide or dry heat
- Avoid use with strong solvents
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, USP Class VI, USDA, National Formulary requirements |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.6 mm |
| Materiale | Bev-A-Line |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Spessore (sistema metrico) | 16.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe for food, beverage, drug, lab, and general use |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |