Learn More
E in., celon Bev-A-Line™ V HT Tubing
Codice prodotto. 30053101 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 30053101
Marca: E in., celon 5011763
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adds no taste to water or beverages
An equivalent to Vendflow™ E-70-V-CE. Inner and out layers are plasticizer-free. High-clarity, lightweight, and fle in., ible while remaining strong and durable. Meets FDA requirements for food contact. Irradiated version of Bev-A-Line™ IV
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Colore Natural
Product Type Bev-A-Line V HT Tubing