Learn More
Bevacizumab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Bevacizumab
Classificazione Monoclonal
Coniugato Biotin
Specie ospite Hybridoma
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.
Specifica
Specifica
Bevacizumab
Biotin
RUO
-20°C
Monoclonal
Hybridoma