Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Bevacizumab
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Hybridoma
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.
Specifica
Specifica
Bevacizumab
Unconjugated
RUO
-20°C
Monoclonal
Hybridoma