Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
311.00€ - 1385.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | COC |
Tipo di chiusura | None |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17758187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0909 |
9 x 9 in. |
371.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17748187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0808 |
8 x 8 in. |
311.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17768187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1212 |
12 x 12 in. |
463.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17778187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1515 |
15 x 15 in. |
585.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17788187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET1818 |
18 x 18 in. |
815.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17798187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET2020 |
20 x 20 in. |
974.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17708197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET2424 |
24 x 24 in. |
340.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17718197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET3030 |
30 x 30 in. |
585.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17728197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET3636 |
36 x 36 in. |
805.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17738197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4040 |
40 x 40 in. |
1035.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17748197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4545 |
45 x 45 in. |
1250.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17758197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET4548 |
45 x 48 in. |
1385.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17768197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET5454 |
54 x 54 in. |
585.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17778197
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET5472 |
54 x 72 in. |
928.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Treated to impart water and alcohol repellency
- Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
- Sufficient microbial barrier
- Resists tearing and punctures
- Does not contain any natural latex rubber
- Processed and packaged in ISO Certified Cleanrooms
- Certificate of Conformance included with shipment
Specifica
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
COC | |
Blue | |
Cellulose | |
Yes |