Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in neoprene/lattice di gomma naturale gialli e verdi Bi-Colour™ serie 87-900
Click to view available options
Size:
7.5
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Heavyweight resistance to salts and detergents
- Quality flocklining in pure cotton to help reduce the risk of skin irritation
- With embossed lozenge finish, green and yellow in color
- Strong and durable, with excellent wet or dry grip
- Ideal for aircraft assembly, battery and electronic manufacture, and the chemical industry
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Materiale polso | Neoprene |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Colore | Blue |
| Latex Free | No |
| Materiale | Rubber Latex |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 11 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.68 mm |
| Vedi altri risultati |