Learn More
Bibbette™ Pipette Adapter Support
Codice prodotto. 12331228
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
49mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12331228
Marca: Azlon PFL007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 1.92in.
Lunghezza (sistema metrico) 49mm
Materiale Polypropylene
Product Type Bibbette™ pipette adapter support