Learn More
Bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Bicarbonate buffer soln. |
| Concentrazione | 1 M |
| pH | 8.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido