Learn More
Bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041751
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15482939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60116.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bicarbonate buffer soln.
Concentrazione 1 M
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL