Learn More
Bifonazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15510584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15510584
Marca: Thermo Scientific Acros 458620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 60628-96-8
Formula molecolare C22H18N2
Molecular Weight (g/mol) 310.39
InChI Key OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bifonazole, mycospor, trifonazole, bifonazol, bifonazolum, amycor, azolmen, bifonazol inn-spanish, bifonazolum inn-latin, 1-4-biphenylyl phenylmethyl-1h-imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Specifica
Materiale o nome chimico Bifonazole
Punto di fusione 149.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 310.39
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bifonazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/