Learn More
Dostmann Electronic™ Termoigrometro con numeri grandi con allarme
Codice prodotto. 10105272
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –40 a 70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105272
Marca: Dostmann Electronic™ 50000100
Solo null disponibili
Specifica
Intervallo di umidità da 0 a 99%
Risoluzione 0.001
Temperature Range (Metric) Da –40 a 70 °C
Tipi di allarme Acustico/luminoso
Tensione 1.5 V