Learn More
MP Biomedicals™ BIGFLEX™ 8 x 50mL Adapter
Codice prodotto. 15601864 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FastPrep-96™
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15601864
Marca: MP Biomedicals™ 116010550_CLEAN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Large-scale adapter for FastPrep-96™ that holds 8 x 50mL Lysing Matrix tubes
  • Suited for DNA and RNA isolation, enzyme isolation and protein production, etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BIGFLEX 8 x 50 mL Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep-96™