Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/C Sheets
Combina la ritenzione di particolato fine con una buona portata. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado GF/C sono ideali per la raccolta di solidi sospesi in acqua potabile e nelle acque reflue naturali e industriali.
166.00€ - 935.00€
Specifica
Peso base | 53 g/m2 |
---|---|
Descrizione | GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis. |
Formato | Foglio |
Materiale | Vetro borosilicato |
Particle Retention | 1.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11340594
|
Cytiva
1822-849 |
254 x 102mm |
166.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380364
|
Cytiva
1822-866 |
254 x 203mm |
405.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350594
|
Cytiva
1822-915 |
570 x 460mm |
935.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- Medium to fast, high loading
- Airflow: 6.7s/100mL
- Air Monitoring
- Clarification of aqueous liquids containing low to medium levels of fine particulates
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
- Marine chemistry and biochemistry
- Radioimmunoassay procedures
Specifica
53 g/m2 | |
Foglio | |
1.2 μm | |
Grade GF/C | |
932 °F | |
0.01 in. | |
Foglio; L x P: 10.2 x 25.4 cm |
GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
10.5 sec./100 ml | |
Sheet | |
500 °C | |
260 μm | |
105 mL/min |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Grade GF/C Glass Microfiber Filter, 102 × 254mm sheet (50 pcs)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.