missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Binding Buffer DB
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
25mL
Descrizione
NucleoSpin™ gDNA Clean-Up Kit is used for post clean-up and concentration of large-sized DNA.
- Effective post clean-up and concentration of large DNA fragments (e.g., pre-purified DNA, DNA from enzymatic reactions).
- Typical downstream applications: qPCR, enzymatic reactions, Southern blotting, STR amplification.
- Not recommended for gel or PCR clean-up.
- High recovery rates up to 90% for DNA fragments 100 bp–50 kbp.
- Concentrate DNA sample easily and faster than with microdialysis filtrations units.
- 15 min./10 preps – time-saving procedure.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanidine hydrochloride |
| CAS | 50-01-1 |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Post clean-up and concentration of large sized DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoSpin gDNA Clean-up |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 25 mL |
| Odore | Alcoholic |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto