Learn More
Binimetinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16472477
Marca: Medchem Express HY15202
MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Binimetinib
CAS 606143-89-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15BrF2N4O3
Quantità 50 mg
Sinonimo MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Molecular Weight (g/mol) 441.23
Peso formulazione 441.23
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.