missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binimetinib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16486666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16486666

Marca: Medchem Express HY15202

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.

Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Binimetinib
CAS 606143-89-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15BrF2N4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Molecular Weight (g/mol) 441.23
Peso formulazione 441.23
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato