Learn More
Micronova BinLiners™
Codice prodotto. 30533190 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
6 x 46 x 36 in.
40 x 20 x 14 in.
48 x 40 x 48 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 35
pezzi 50
Codice prodotto. 30533190
Marca: Micronova BL38265BBMW1032
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Specifica
Content And Storage 15°C to 25°C
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 400 gal.
Capacità (sistema metrico) 1514 L
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Material Disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Binstands
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
Size 202.28 x 165.1 cm
Spessore (sistema imperiale) 3 mL
Dimensioni (L x P x A) 6 x 46 x 36 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 in.
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Larghezza (sistema metrico) 36 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 6 in.
Product Type Flat Pouch