Learn More
Econix™ Contenitori in carta Bio-bin™ per rifiuti non taglienti o appuntiti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12973675 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Codice prodotto. 12973675
Marca: Econix™ BEXBB30OR
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 L
Certificazione/Conformità UN 3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Progettazione Rivoluzionario
Colore Orange
Altezza (sistema metrico) 500 mm closed, 650 mm open
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Quantità 10 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 660 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per lo smaltimento in totale sicurezza di rifiuti clinici quali puntali per pipettatori, anse di inoculazione, pipette, ecc.
Materiale Cardboard
Product Type Secchio per materiali a rischio biologico