Learn More
Econix™ Contenitori in carta Bio-bin™ per rifiuti non taglienti o appuntiti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12993655 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12993655
missing translation for 'mfr': Econix™ BEXBB2OR
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 2 L
Certificazione/Conformità UN 3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Progettazione Pieghevole a ingombro contenuto
Colore Orange
Monouso
Altezza (sistema metrico) 257 mm
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Quantità 100 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Per lo smaltimento in totale sicurezza di rifiuti clinici quali puntali per pipettatori, anse di inoculazione, pipette, ecc.
Materiale Cardboard
Product Type Secchio per rifiuti clinici a rischio biologico
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.