Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Disposable Coverall with Hood
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15268128
Click to view available options
Size:
3X-Large
4X-Large
Misura petto (sistema metrico):
124 to 132 cm
132 to 140 cm
Altezza (sistema metrico):
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Codice prodotto. 15268128
Marca: Nitritex™ BDCHT3XL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Front zip, with protective flap, elasticated hood
Provides exceptional comfort, protection, even when handling cytotoxic drugs.
  • Low linting
  • Thumb loop to ensure a secure hold
  • Elasticated openings to restrict particle release
  • Prevent bellows effect due to air pressure build-up
  • Bound seams, high quality zip with adhesive material flap
  • Overboots have slip-resistant soles and reinforced ties
  • Antistatic
Certifications
ISO Class 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale CleanTough™ Fabric
Colore White
Monouso Single-use
Stile polso Elastic
Hood Type Elastic
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Non-sterile
Stile parte posteriore Elastic
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Descrizione Bound seams with single needle stitching
Misura petto (sistema imperiale) 48 to 51 in.
Misura petto (sistema metrico) 124 to 132 cm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Environments
Altezza (sistema imperiale) 76 to 78 in.
Altezza (sistema metrico) 194 to 200 cm
Quantità 15/Cs.
Imballaggio Individually Packaged