Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Codice prodotto. 10542323
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
N. per confezione:
1 Ea.
100Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 10542323
Marca: Macherey-Nagel™ 740821
Protection of laboratory surfaces from spills.
  • Filter paper, one side coated with polyethylene
Specifica
Product Type Surface Protection Paper
Dimensioni (L x P) 60 x 1000 cm
Spessore 0.22 mm
N. per confezione 1 Ea.
Quantità 1 Ea.