Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC Columns
Codice prodotto. 10097534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10097534
Marca: Thermo Scientific™ 72105151030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this 300Å wide-pore silica for the separation of small to medium proteins and other biomolecules.
Separate small to medium peptides with Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC Columns.
  • 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
  • High peak capacity stationary phase
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 9%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column
Tecnica Bio-LC