Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Codice prodotto. 10434413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
7.8 mm
20 mm
Formato colonna:
Guard Column
High Temperature Column
Preparative Column, Standard
Preparative Guard Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10434413
Marca: Thermo Scientific™ 73505307846
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Outstanding size separation of water soluble compounds.
Provide outstanding size separation of water soluble compounds with Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography preparative HPLC Columns. BioBasic SEC columns provide high efficiency separations for a wide range of molecular weights from 7,000 to 1,200,000 daltons, allowing for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules.
  • Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
  • Long column life and high column efficiencies
  • Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
  • Excellent for sample cleanup
  • Straightforward method development, simple mobile phases
  • 300Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna High Temperature Column
Diametro (sistema metrico) 7.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 300 Å
Tipo USP L59
Fase stazionaria Diol (OH)
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Tipo di colonna Size Exclusion
Fase Size Exclusion
Tipo High Temperature Column