Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Codice prodotto. 16671674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
7.8 mm
20 mm
Formato colonna:
Guard Column
High Temperature Column
Preparative Column, Standard
Preparative Guard Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16671674
Marca: Thermo Scientific™ 73505037821A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Outstanding size separation of water soluble compounds.
Provide outstanding size separation of water soluble compounds with Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography preparative HPLC Columns. BioBasic SEC columns provide high efficiency separations for a wide range of molecular weights from 7,000 to 1,200,000 daltons, allowing for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules.
BioBasic™ PREP SEC 300 HPLC Column Benefits:
  • Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
  • Long column life and high column efficiencies
  • Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
  • Excellent for sample cleanup
  • Straightforward method development, simple mobile phases
  • 300Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Preparative Guard Column
Diametro (sistema metrico) 7.8 mm
Da utilizzare con Preparative Size Exclusion
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Pressione max 4300 psi (295 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L59
Fase stazionaria Diol (OH)
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio >2%
Tipo di colonna Size Exclusion
Con tappo No
Fase Size Exclusion
Da utilizzare con (applicazione) Preparative Chromatography