Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC Columns
Codice prodotto. 10756173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10756173
Marca: Thermo Scientific™ 72205254630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this column for reversed-phase separation of proteins and other biomolecules.
Optimized for the separation of a wide range of peptides, Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC Columns are high-performance columns ideal for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules.
  • 300Å pore size for improved biomolecule analysis
  • An excellent starting column for protein and peptide analysis
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
Ordering Information:
Other column dimensions are available, including preparative columns. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column
Tecnica Bio-LC