Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Codice prodotto. p-9568003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
150 mm
300 mm
Formato colonna:
Preparative Column, Standard
Preparative Guard Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Formato colonna unitSize
16651674 30 mm Preparative Guard Column Pezzo
16661674 150 mm Preparative Column, Standard Pezzo
16515944 300 mm Preparative Column, Standard Pezzo
3 options
Codice prodotto. 16651674
Marca: Thermo Scientific™ 73405037821A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Achieve outstanding size separation of water soluble compounds with BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns.
Provide outstanding size separation of water soluble compounds with Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Size Exclusion Chromatography preparative HPLC Columns. BioBasic SEC columns provide high efficiency separations for a wide range of molecular weights from 700 to 120,000 daltons, allowing for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC Column Benefits:
  • Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
  • Long column life and high column efficiencies
  • Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
  • Excellent for sample cleanup
  • Straightforward method development, simple mobile phases
  • 120Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Preparative Guard Column
Diametro (sistema metrico) 7.8 mm
Da utilizzare con Preparative Size Exclusion
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Pressione max 4300 psi (295 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L59
Fase stazionaria Diol (OH)
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio >8.2%
Tipo di colonna Size Exclusion
Con tappo No
Fase Size Exclusion
Da utilizzare con (applicazione) Preparative Chromatography