Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Adapter Plate Assembly
Cuvette
Da utilizzare con (applicazione):
1cm absorbance measurements
1cm pathlength measurements
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cuvette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
| Da utilizzare con (applicazione) | 1cm absorbance measurements |
| Materiale | Quartz |