Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoclaves
Codice prodotto. 17924422
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
18 L
28 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17924422
Marca: Benchmark Scientific™ B400028220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in 8 L, 18 L, and 28 L chamber volumes, the BioClave Research Autoclaves are benchtop, stand-alone units that include mechanical and electrical safety interlocks. Operation is fully automatic, simply pick the appropriate program and press start.
  • Designed specifically for the sterilization of laboratory research tools
  • Fully automatic operation - just press start
  • Built in water tank - no external connection needed
  • 8 L, 18 L and 28 L models
  • All models small enough for benchtop use
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 28 L
Profondità (sistema metrico) camera 41.7 cm
Diametro (sistema imperiale) camera 12.6 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 16.4 in.
Diametro (sistema metrico) camera 32 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 cm
Product Type Front-loading Benchtop Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) 250°F to 273°F
Temperatura (sistema metrico) 121°C to 134°C
Display Digital
Include 3 Shelves, Extra Door Seal
Sterilità Non-sterile
N. di ripiani 3
Dimensioni (L x P x A) 63.5 x 63.5 x 55.9 cm