missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ BioClean-C Chemotherapy Sterile Protective Apron

Codice prodotto. p-7162371
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.

Codice prodotto. 15218278

Marca: Ansell SBCDAS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.

Sterile aprons provide protection against a range of chemotherapy drugs.

  • Tested against permeation standard ASTM F739-12
  • Tie tapes at rear
  • Adjustable neck fastening
  • Lightweight low-linting CleanTough material
  • Silicone-free
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications
  • Conforms to Category 3 - Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425
  • Tested against standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type PB [6])
  • Tested against standard EN 14325 protective clothing against chemicals
  • Tested against permeation standard ASTM F739-12
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
  • Tested against standards: EN 530, Abrasion resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN 13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN 863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength
  • Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006
  • Test: Abrasion Resistance - Result: 10 to 100 cycles - Performance class (EN 14325):1
  • Test: Trapezoidal tear Resistance - Result: MD 50.6 N - Performance class (EN 14325):3
  • Test: Trapezoidal tear Resistance - Result: CD 32.3 N - Performance class (EN14325):2
  • Test: Puncture Resistance - Result:10 N - Performance class (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Chemotherapy Protective Apron
Size Small
Colore Blue
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Waist Ties
Sterilità Sterile
Senza lattice No
Stile collo Adjustable
Da utilizzare con (applicazione) Critical and Controlled Environments

Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato