missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners

Codice prodotto. p-8942002
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17253444

Marca: Ansell SBCRL5055

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Glove liners feature Dyneema™ Diamond Yarn for enhanced cut resistance, specifically designed to be worn between two cleanroom gloves.

  • Dyneema™ Diamond yarn provides enhanced cut resistance and protection during rigorous procedures
  • Designed to be worn between two cleanroom gloves to provide EN 388 Level B and ANSI A2 Cut Protection
  • Specifically constructed for optimal dexterity, comfort, and fit
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
  • Ideal for applications that require handling sharp objects or cleaning apparatus which pose a cut risk
  • No liner provides complete protection against cuts, use care when handling sharp objects
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Coating Material Uncoated
Colore White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free
Materiale Polyethylene
Size X-Small
Sterilità Sterile
EN388 Standard 3X4XB
Da utilizzare con (applicazione) Chemical Handling, Healthcare, and Life Sciences
Stile polso guanto Knit
Colore casco Yellow
Serie S-BCRL
Lunghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato